Merck
Laborpumpen
KDS Mehrspritzenpumpe
Laborpumpen sind Geräte für das Umfüllen und Abmessen von Flüssigkeiten. Sie sind für die präzise Steuerung der Flüssigkeitsdurchsätze in vielen Anwendungen wie Chromatographie, Probenvorbereitung und Reagenzienabgabe konzipiert. Es gibt verschiedene Arten von Laborpumpen, darunter Schlauchpumpen, Spritzenpumpen, Kolbenpumpen und Membranpumpen. Die Wahl der Pumpe hängt von der spezifischen Anwendung und den Versuchsanforderungen ab.
Produkte
Nach Relevanz sortieren
Angezeigt werden 1-20 von 52
Ansicht ändern
Angezeigt werden 1-20 von 52
Vergleichen
Produktnummer
Produktbezeichnung
Produktbeschreibung
Preisangaben
Sie haben 1-20 von 52 Suchergebnissen angezeigt.
Seite 1 von 3
Seite 1 von 3
Vakuumpumpen
Vakuumpumpen für das Labor werden in der wissenschaftlichen Forschung und analytischen Tests zur Erzeugung und Aufrechterhaltung eines Vakuums in Laborgeräten wie Destillationsgeräten, Vakuumöfen, Rotationsverdampfern, in der Vakuumfiltration, Vakuumabsaugung, Geltrocknung, im Blotting und der Gefriertrocknung eingesetzt. Vakuumpumpen für das Labor lassen sich in zwei Hauptkategorien einteilen: ölgedichtete Pumpen und trockenlaufende, ölfreie Pumpen. In ölgedichteten Pumpen, wie z. B. Drehschieberpumpen, wird Öl als Schmiermittel und Dichtungsflüssigkeit eingesetzt. Trockenlaufende, ölfreie Pumpen, wie z. B. Membranpumpen und Scroll-Pumpen, benötigen kein Öl und werden manchmal für Anwendungen bevorzugt, bei denen Kontamination durch Öl ein Problem darstellt, wie z. B. bei der Vakuumtrocknung von Proben oder in der Massenspektrometrie.
Vacuubrand Vakuumpumpen
Vacuubrand Membranvakuumpumpen werden zum kontinuierlichen, ölfreien Abpumpen von Gasen und Dämpfen eingesetzt. Diese Pumpen bieten ein hohes Pumpvermögen und ein außergewöhnlich niedriges Endvakuum. Sie sind in Standardausführungen für nicht-korrosive Materialien und in chemikalienbeständigen Ausführungen erhältlich, die eine hohe Beständigkeit gegen korrosive Gase und Dämpfe bieten.
Vacuubrand Drehschieber-Vakuumpumpen sind leistungsfähig und kompakt, sodass sie ein hervorragendes Endvakuum erreichen. Sie verfügen über eine optimierte Umlaufschmierung, um die Zeit zwischen Wartung und Ölkontrolle zu maximieren.
Milliflex Oasis® Filtrationspumpen
Milliflex Oasis® Pumpen werden in der Wasser- und Bioburden-Analyse in pharmazeutischen Umgebungen eingesetzt. 
Absaugpumpen
Absaugpumpen für das Labor sind grundlegende Hilfsmittel, die häufig in Biolaboren eingesetzt werden. Sie werden zum Absaugen von Restflüssigkeiten nach verschiedenen Versuchstypen verwendet, wie z. B. von Abfällen aus dem Zellkulturmedium, von Überständen nach der Zentrifugation in einem Zentrifugenröhrchen, Restflüssigkeiten in einer 96-Well-Platte und anderen. Diese Pumpen dienen auch als sicheres Sammelsystem für kritische Flüssigkeiten, gefährliche Krankheitserreger und biologische Abfälle der Gefahrenklassen III oder IV. Das Prinzip der Laborabsaugpumpe besteht darin, im Saugkopf einen Unterdruck zu erzeugen, wobei mit Hilfe des atmosphärischen Drucks das Material von außerhalb des Kopfes in den Saugapparat einströmt und so der Absaugeffekt erzielt wird.
ASPIRE™ Vakuumabsaugpumpe
Die ASPIRE Absaugpumpe für das Labor verfügt über eine leise, wartungsfreie Pumpe in einem robusten, aber kompakten Gehäuse. Das Vakuum ist vollständig einstellbar und verfügt über ein Manometer, welches das Vakuumniveau anzeigt und eine vollständige Kontrolle der Ansauggeschwindigkeit ermöglicht. Der ASPIRE ist die ideale Wahl für ein breites Spektrum von Absauganwendungen im Labor, einschließlich der Entnahme von Medien aus Gewebekulturgefäßen oder -platten und Überständen.
Wasserabsaugpumpen
Diese auch als Sauger auf Hahn bezeichneten traditionellen Vakuumerzeuger werden an einem Wasserhahn im Waschbecken befestigt und nutzen den Venturi-Effekt, um ein Vakuum zu erzeugen, wenn kaltes Wasser an ihnen herunterläuft. Es sind verschiedene Versionen verfügbar: Standardausführungen von Polyethylenschläuchen mit und ohne Reduzierstücke sowie dem positiv wirkenden Chapman-Swirling-Type Kugelventil im Saugrohr, das einen Rückfluss bei Druckabfall verhindert.
Schlauchpumpen
Schlauchpumpen, auch als Rollenpumpen bekannt, sind eine Art Direktverdrängerpumpe, bei denen rotierende Rollen eingesetzt werden, um einen flexiblen Schlauch zu komprimieren und zu dekomprimieren und damit Flüssigkeiten zu bewegen. Die Rollen erzeugen eine Reihe von Druckwellen, welche die Flüssigkeit durch den Schlauch bewegen, ohne dass es zu einem Kontakt zwischen der Flüssigkeit und den Pumpenkomponenten kommt. Dank dieser Konstruktion eignen sich Schlauchpumpen ideal für die Förderung von Flüssigkeiten, die empfindlich auf Verunreinigungen reagieren, sowie von korrosiven, abrasiven oder viskosen Flüssigkeiten.
Mehrstrom-Schlauchpumpen
Mehrstrom-Schlauchpumpen werden in verschiedenen Anwendungen eingesetzt, z. B. in der Fermentation, in Biokulturen, in der chemischen Synthese und bei der Fraktionssammlung. Diese Pumpen ermöglichen die Programmierung der Durchflussmenge unterteilt in bis zu 99 Stufen. Außerdem kann die Pumpe durch die Programmierung von Null-Durchflussraten einfach ein- und ausgeschaltet werden, ohne dass eine Zeitschaltuhr benötigt wird.
Preciflow-Schlauchpumpen
Herkömmliche Schlauchpumpen führen häufig zu Prozessunterbrechungen aufgrund abnehmender Durchflussraten, Aspiration der Schläuche oder mechanischem Bruch, was sowohl zu zeitlichen als auch zu finanziellen Verlusten führen kann. Die Preciflow-Schlauchpumpe ist das Ergebnis von 20 Jahren Laborerfahrung und behebt systematisch die in anderen Pumpen auftretenden Schwachstellen. Das Ergebnis ist eine außergewöhnliche, kompakte und zuverlässige Pumpe, die sich durch Funktionalität, Präzision und Kosteneffizienz auszeichnet.
Spritzenpumpen
Spritzenpumpen gehören zu den Direktverdrängerpumpen und setzen eine Spritze für den Flüssigkeitstransport ein. Die Spritze ist mit einem Motor verbunden, der einen Kolben bewegt, um Flüssigkeit durch einen Schlauch oder eine Nadel am Ende der Spritze zu drücken oder zu ziehen. Diese Konstruktion ermöglicht eine präzise Steuerung der Durchflussrate und des Volumens der abzugebenden Flüssigkeit, wodurch sich Spritzenpumpen ideal für Labor- und medizinische Anwendungen eignen, bei denen eine genaue Dosierung erforderlich ist. Sie werden häufig zur Kalibrierung, für den Wirkstofftransport, zur Verdünnung, Dosierung, Entnahme, Emulgierung, in Infusions-/Entnahmeanwendungen, der Mikrofluidikforschung und in der Hochleistungsflüssigkeitschromatographie (HPLC) eingesetzt.
KDS-Spritzenpumpen
Die Spritzenpumpen von KD Scientific ermöglichen die automatische und kostengünstige Abgabe von Flüssigkeiten und Gasen im Labor. KD Scientific ist weltweit für Qualität und Zuverlässigkeit zu einem vorteilhaften Preis bekannt und verfügt über das breiteste Sortiment an ökonomischen Infusionspumpen, Spritzenpumpen und Spritzenpumpen mit Infusions- und Entnahmefunktion.
Fasspumpen
Fasspumpen sind Geräte, mit denen Flüssigkeiten aus großen Behältern wie Fässern in kleinere Behälter umgefüllt werden. In Laboren können Fasspumpen eingesetzt werden, um Chemikalien und andere Flüssigkeiten aus großen Lagerfässern in kleinere Gefäße für Versuche oder Analysen zu pumpen. Diese Pumpen sind für den sicheren und effizienten Flüssigkeitstransfer konzipiert und bestehen in der Regel aus einem motorisierten Pumpenkopf, einem Schlauch oder Rohr für den Flüssigkeitstransport und einer Zapfpistole oder einem Ausgießer für die Abgabe der Flüssigkeiten.
Metallfasspumpen
Diese Pumpen sind aus Karbonstahl gefertigt und bestehen aus einer PTFE-Pumpe mit Erdungsdrähten und Klemmen. Sie werden für die Entnahme von Lösungsmitteln und nicht-korrosiven Flüssigkeiten verwendet.