Merck
Z188794
Sigma-Aldrich
Wheaton Probenfläschchen
amber, volume 8 mL, cap size 15 - 425, diam. × H 17 mm × 61 mm
Größe auswählen
200 EA
100,00 €
100,00 €
Listenpreis200,00 €Sparen Sie 50%
Versandbereit am22. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
200 EA
100,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41121806
NACRES:
NB.11
100,00 €
Listenpreis200,00 €Sparen Sie 50%
Versandbereit am22. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Materialien
amber borosilicate glass vial
Leistungsmerkmale
closure type screw top vial
Verpackung
pkg of 200 ea
Kappengröße
15 - 425
Durchm. × H
17 mm × 61 mm
Volumen
8 mL
Farbe
amber
Fitting
thread for 15-425
Allgemeine Beschreibung
Die Fläschchen werden in gewellten Schalen mit Trennwänden verpackt, die anschließend eingeschweißt werden, um Partikelverunreinigungen zu vermeiden.
Autoklavierbares Borsilikatglas von USP-Typ 1. Kappen getrennt bestellen.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)