Merck
Z187747
Sigma-Aldrich
Trockenschrank-Handschuhe/komplett mit Ärmel
straight sleeves, neoprene gloves, port size 6 in., size 9
About This Item
UNSPSC-Code:
46181504
NACRES:
NB.35
Materialien
black gloves
neoprene gloves
Größe
9
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
latex free
powder-free
reusable
Verpackung
pkg of 2 sleeves
Hersteller/Markenname
Sigma-Aldrich
Länge
21 in.
Handstärke
~0.018 in.
Öffnungsgröße
6 in.
Hüllendicke
0.025 in.
Allgemeine Beschreibung
Austauschbare Handschuhanordnungen mit ziehharmonikaartigen oder geraden Stulpen ermöglichen es dem Personal, denselben Handschuhkasten zu verwenden, indem die Größe des benutzten Handschuhs gewechselt wird. Eine einzigartige Konstruktion kombiniert Handschuh und Stulpe zu einer auslaufsicheren Einheit, die in den Kasten integriert ist.
Verpackung
Neoprenhandschuhe/glatte Ärmel. 6 Zoll Anschluss (Box)