Merck
Z170100
Sigma-Aldrich
Trockenschrank-Handschuhe/komplett mit Ärmel
natural rubber gloves, accordion sleeves, port size 8 in., size 10
Größe auswählen
1 KIT
280,00 €
280,00 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 KIT
280,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
46181504
NACRES:
NB.35
280,00 €
Check Cart for Availability
Materialien
black gloves
natural rubber gloves
Größe
10
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
powder-free
reusable
Verpackung
pkg of 2 sleeves
Hersteller/Markenname
Sigma-Aldrich
Länge
21 in.
Handstärke
~0.018 in.
Öffnungsgröße
8 in.
Hüllendicke
0.025 in.
Allgemeine Beschreibung
Austauschbare Handschuhanordnungen mit ziehharmonikaartigen oder geraden Stulpen ermöglichen es dem Personal, denselben Handschuhkasten zu verwenden, indem die Größe des benutzten Handschuhs gewechselt wird. Eine einzigartige Konstruktion kombiniert Handschuh und Stulpe zu einer auslaufsicheren Einheit, die in den Kasten integriert ist.
Verpackung
Neoprenhandschuhe/glatte Ärmel. 6 Zoll Anschluss (Box)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)