Merck
Z180734
Sigma-Aldrich
Ace Zusatztrichter
capacity 500 mL
Synonym(e):
funnel glass, glass funnel, glass funnels
Größe auswählen
1 EA
448,00 €
448,00 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
448,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41121809
NACRES:
NB.43
448,00 €
Check Cart for Availability
Verbindung
joint ST/NS24/40
Beschreibung
threaded stopcock 0 to 3 mm orifice
Hersteller/Markenname
Ace Glass 729815
Kapazität
500 mL
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Leicht zugänglicher, seitlich versetzter PTFE-Hahn. Mit Druckausgleich. Graduiert.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)