Merck
Z548723
Sigma-Aldrich
Aldrich® Zusatztrichter mit Druckausgleichsrohr
capacity 100 mL, joint: ST/NS 24/40
Synonym(e):
funnel glass, glass funnel, glass funnels
Größe auswählen
1 EA
226,00 €
226,00 €
Auf LagerDetails
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
226,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41121809
NACRES:
NB.43
226,00 €
Auf LagerDetails
Verbindung
joint: ST/NS24/40
Höhe
265 mm
Kapazität
100 mL
Allgemeine Beschreibung
Zylindrische Form, mit PTFE-Hahn 2 mm, ab 500 mL Inhalt. Hahn 4 mm
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)