Merck
Z180572
Ace doppelflügeliges PTFE-Rührblatt
W × L 19 mm × 60 mm
Größe auswählen
1 EA
15,10 €
15,10 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
15,10 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41103800
NACRES:
NB.72
15,10 €
Check Cart for Availability
Materialien
PTFE
Leistungsmerkmale
fits shaft o.d. 10 mm (with button)
for flask size 250 ‑ 500 mL
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Ace Glass 8082-04
B × L
19 mm × 60 mm
Allgemeine Beschreibung
Für Schäfte mit 10mm Durchmesser; aus PTFE
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)