Z177741
Scienceware® drehbares Scheidetrichtergestell
funnel size 500-1,000 mL
Größe auswählen
256,00 €
Versandbereit am25. April 2025Details
Größe auswählen
About This Item
256,00 €
Versandbereit am25. April 2025Details
Empfohlene Produkte
Materialien
melamine resin
Leistungsmerkmale
Holds 6 funnels
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Bel-Art F18964-0000
Höhe
53 cm
Basisdurchm.
35 cm
Trichtergröße
500-1,000 mL
Oberteil Durchm.
35 cm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
- Support disc is fully adjustable for different heights up to 21"
- Open front type support holes for easy removal and placement of separatory funnels
- Includes 18 insert clips to accommodate different sized funnels.
- Shipped unassembled
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)