Merck
Z171689
Ace double-jacketed coiled condenser
jacket L 250 mm
Größe auswählen
1 EA
492,00 €
492,00 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
492,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.43
492,00 €
Check Cart for Availability
Verbindung
joint ST/NS24/40
Hersteller/Markenname
Ace Glass 595513
Mantel L
250 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Schliffe in NS24/40. Hohe Kühlleistung für niedrigsiedende Lösemittel. Kompakte Bauform minimiert Diffusionsprobleme.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)