20302
Molecular Sieve, 5Å
60-80 mesh, bottle of 50 g
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
Molekularsieb-Adsorbens, matrix Molecular Sieve 5A, 60-80 mesh, bottle of 50 g
Agentur
suitable for USP/NF nitrogen
Form
solid
Verpackung
bottle of 50 g
Matrix
Molecular Sieve 5A
Partikelgröße
60-80 mesh
Porengröße
5 Å pore diameter
Dichte
~0.72 g/mL (free fall density)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Weitere Informationen über unsere Adsorbenzien finden Sie auf sigma-aldrich.com/adsorbents
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
STOT RE 2 Inhalation
Zielorgane
Lungs
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)