Merck
Z156515
Sigma-Aldrich
Schlauchklemmen für SJ-Verbindungen
joint: SJ 28/12
Größe auswählen
1 EA
49,30 €
49,30 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
49,30 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41122413
NACRES:
NB.35
49,30 €
Check Cart for Availability
Materialien
stainless steel
Verbindung
joint: SJ28/12
Allgemeine Beschreibung
Use with flash-chromatography ball jointed assemblies and rotary evaporator receiver flasks.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)