Merck
Z120766
Sigma-Aldrich
Aldrich® Weithals-Dewar-Kolben
aluminum housing, capacity 1,900 mL
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.43
Materialien
borosilicate glass
wide-mouth
Verbindung
Joints neck (120)
Sterilität
non-sterile
Verpackung
pack of 1
Hersteller/Markenname
Sigma-Aldrich
ID
12.0 cm
Kapazität
1,900 mL
depth × Overall H
19.0 cm × 25.2 cm
Allgemeine Beschreibung
Borosilikatglas mit Aluminium-oder Kunststoffnetz-Schutzhülle und mit verbreitertem, beschwertem Aluminiumfuss.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC