Merck
Z153095
Sigma-Aldrich
Aldrich® jacketed round-bottom flasks
capacity 500 mL
Größe auswählen
1 EA
629,00 €
629,00 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
629,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.43
629,00 €
Check Cart for Availability
Materialien
borosilicate glass
round bottom flask
three-neck
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
closure type Standard Taper Joint
Verpackung
pack of 1
Hersteller/Markenname
Sigma-Aldrich
Kapazität
500 mL
Allgemeine Beschreibung
NS 24/40 Schliffhülse, mit 2 Schlaucholiven. Temperiermantel zum Heizen oder Kühlen des Inhalts.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)