Z135828
Scienceware® POXYGRID® test-tube rack
Holds 20 x 18-20 mm tubes
Synonym(e):
tube holder
Empfohlene Produkte
Materialien
epoxy (coated steel)
Leistungsmerkmale
Holds 20 x 18-20 mm tubes
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Bel-Art F18788-2001
L × B × H
129 mm × 111 mm × 75 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Geschweißter Stahldraht mit eingebrannter Epoxybeschichtung gegen Rost und Korrosion. Beschichtung resistent gegen organische Lösungsmittel, schwache Säuren & Laugen und ist abriebfest. Temperaturbereich: -233 - 121°C. Mit quadratischen Löchern, drei Etagen, Schlitzmaschen-Boden und verstärkten Ecken.
Rechtliche Hinweise
Poxygrid is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP