Merck
Z131202
Nalgene® volumetric flask
volume 100 mL, accuracy: 0.16 mL, transparent polymethylpentene
Synonym(e):
nalgene, plastic flask, plastic flasks
Größe auswählen
1 EA
54,80 €
54,80 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
54,80 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.43
54,80 €
Check Cart for Availability
Materialien
long
transparent polymethylpentene
Verbindung
joint threaded neck20mm
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
accuracy class B (ASTM E288 and ISO Standard 384)
closure type Screw cap
Verpackung
pack of 1
Hersteller/Markenname
Nalgene® 4001-0100
Messbereich Volumen
100 mL, accuracy: 0.16 mL
Kapazität
100 mL
Allgemeine Beschreibung
Gravimetrisch kalibriert TC/TD auf 20°C individuell. Klasse B Genauigkeit nach ASTM E288 und ISO Standard 384. Kein verwechseln der Ablesung, ovaler Markierungspunkt. PP Schraubverschluß. Autoklavierbar.
Rechtliche Hinweise
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)