Merck
Z131113
Nalgene® graduierte Zylinder
volume 500 mL, accuracy: 2.6 mL, polypropylene
Synonym(e):
PP cylinder, graduated PP cylinder
Größe auswählen
1 EA
59,50 €
8 EA
452,20 €
59,50 €
Versandbereit am24. April 2025Details
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
59,50 €
8 EA
452,20 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41121805
NACRES:
NB.43
59,50 €
Versandbereit am24. April 2025Details
Materialien
polypropylene
Leistungsmerkmale
subdivision 5.0 mL
Verpackung
pack of 1 ea
case of 8 ea
Hersteller/Markenname
Nalgene 3662-0500
Messbereich Volumen
500 mL, accuracy: 2.6 mL
Farbe
translucent
Allgemeine Beschreibung
Flüssigkeitsabweisend - der gesamte Inhalt kann entnommen werden (kalibriert auf TC/TD bei 20°C) Entspricht den Klasse B-Genauigkeitsanforderungen von ASTME 1272 "Cylinder, Graduated, Laboratory, Glass" und allen Anforderungen des ISO Standard 6706 "Plastic Laboratory Ware-Graduated Measuring Cylinders". Keine Meniskusbildung. Eingeprägte Graduierung mit zusätzlicher Hauptmarkierung an der Rückseite für bessere Ablesbarkeit; großer Ausguß. Die Zylinder sind autoklavierbar
Rechtliche Hinweise
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)