Merck
Z131008
Sigma-Aldrich
Nalgene® beaker with handle
capacity 3,000 mL
Synonym(e):
HDPE beaker, heavy wall beaker
About This Item
UNSPSC-Code:
41121803
NACRES:
NB.43
Materialien
high-density polyethylene
Leistungsmerkmale
graduations
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Nalgene 1220-2500
Kapazität
3,000 mL
Allgemeine Beschreibung
Dickwandig, HDPE, rechteckiger Griff. Graduiert in oz und mL. Für Säuren und Laugen geeignet.
Sonstige Hinweise
Browse all plastic beakers
Rechtliche Hinweise
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries