Merck
Z126098
Ace vacuum trap with threaded nylon bushing
O.D. 51 mm, L 250 mm, inner tube O.D. 14 mm
Größe auswählen
1 EA
175,00 €
175,00 €
Versandbereit am07. April 2025Details
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
175,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41104812
NACRES:
NB.43
175,00 €
Versandbereit am07. April 2025Details
Hersteller/Markenname
Ace Glass 8746-36
Länge
250 mm
AD
51 mm
Innenschlauch AD
14 mm
Verwandte Kategorien
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)