Z125962
Ace Trubore® Rührerlager
joint: ST/NS 29/42, fits shaft o.d., 10 mm
Größe auswählen
135,00 €
Größe auswählen
About This Item
135,00 €
Empfohlene Produkte
Verbindung
joint: ST/NS29/42
Leistungsmerkmale
fits shaft o.d. 10 mm
lubricant cap
Hersteller/Markenname
Ace Glass 803920
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
- Frei kombinierbare Komponenten: Lagerhülsen und Schäfte
- geeignet für Vakuum bis 1 mm Hg absolut, wenn ausreichend geschmiert wird
- Ungeschmiert bis zu 500 U/Min, begrenzte Lebensdauer.
- Geschmiert bis zu 2000 U/Min.
Der breite Rand nimmt ausreichend Schmiermittel auf für mehrere Stunden Betrieb bei Drehzahlen bis zu 1500 U/Min.
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)