Z107549
Aldrich® Dewar-Kolben, niedere Form
capacity 600 mL, hemispherical, depth 6 1/2 cm
Synonym(e):
Aldrich Dewar, Dewar Flask, Low Form Dewar Flask
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass
Verbindung
Joints neck (140)
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
fits flask 500 mL
Verpackung
pack of 1
Hersteller/Markenname
Sigma-Aldrich
ID
14 cm
Kapazität
600 mL
depth
6 1/2 cm