Merck
Z105074
Sigma-Aldrich
Spinbar® Sortiment
octagonal PTFE-coated, pack of 16 ea
Größe auswählen
16 EA
135,00 €
135,00 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
16 EA
135,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41103806
NACRES:
NB.72
135,00 €
Check Cart for Availability
Materialien
octagonal PTFE-coated
Verpackung
pack of 16 ea
Hersteller/Markenname
Bel-Art F37180-0000
Allgemeine Beschreibung
2 of each size. 1/2 × 5/16in., 5/8 × 5/16in., 1 × 3/8in., 11/2 × 3/8in., 2 × 3/8in., 21/2 × 3/8in., Flea Micro 7 x 2mm 10 x 3mm.
Rechtliche Hinweise
Spinbar is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 2
1 of 2