Merck
Z174211
Sigma-Aldrich
Zweiteilige Aldrich® Vakuum-Abscheider
hose barbs at 180°
Größe auswählen
1 EA
376,00 €
376,00 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
376,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41104812
NACRES:
NB.43
376,00 €
Check Cart for Availability
Materialien
borosilicate glass
Parameter
230-490 °C
Allgemeine Beschreibung
Schraubschliffe NS 45/50 zur leichten Entnahme des Kondensats. 48 mm o.d. x 420 mm L; Olive mit 13 mm AD.
Verlinkung
Finden sie weiterführende Informationen über die Funktionsweise der Schraubverbindungen unter: Threaded Ground Glass Tutorial
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Ersatzteil
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)