Merck
X1376
Sigma-Aldrich
p-Xylol-2-sulfonsäure Hydrat
≥98%
Synonym(e):
2,5-Dimethylbenzenesulfonic acid
Größe auswählen
25 G
102,00 €
102,00 €
Voraussichtliches Versanddatum01. Juni 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
102,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H10O3S · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
186.23 (anhydrous basis)
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
102,00 €
Voraussichtliches Versanddatum01. Juni 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
≥98%
SMILES String
O.Cc1ccc(C)c(c1)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C8H10O3S.H2O/c1-6-3-4-7(2)8(5-6)12(9,10)11;/h3-5H,1-2H3,(H,9,10,11);1H2
InChIKey
VXKQOMCABCHKAQ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Reagent for serum cholesterol determination.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
A simple method for the determination of serum cholesterol.
D WATSON
Clinica chimica acta; international journal of clinical chemistry, 5, 637-643 (1960-09-01)