Merck
WHA2105841
Whatman® Reinigungstücher für Linsen, Papiergütegrad 105
W × L 100 mm × 150 mm, pkg of (25 wallets of 25 sheets)
Synonym(e):
Z741353, lens cleaning paper, lens paper, lens tissue
About This Item
UNSPSC-Code:
41103200
NACRES:
NB.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Hersteller/Markenname
Whatman 2105-841
Whatman Article No. 28418695 (US reference)
Verpackung
pkg of (25 wallets of 25 sheets)
B × L
100 mm × 150 mm
Allgemeine Beschreibung
Hochwertiges Whatman Linsenreinigungstuch, das chemisch rein und frei von Silikonen und anderen Zusätzen ist. Linsen und andere optische Oberflächen aus Glas, Quarz oder Kunststoff können leicht zerkratzen, wenn sie nicht mit einem sehr weichen Tuch gereinigt werden. Die hochqualitativen Reinigungstücher für Linsen von Whatman liefern die passende Lösung. Die Tücher sind chemisch rein und frei von Silikon und anderen Zusätzen. Vor allem gewährleisten sie jedoch eine sichere Entfernung von Oberflächenfeuchte und Fett.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Durch die weiche Struktur werden Linsen oder optische Oberflächen nicht beschädigt.
  • Chemisch reines Gewebe ist frei von Silikonen und anderen Zusätzen.
  • Die hohe Absorptionsfähigkeit sorgt für erhöhte Sicherheit beim Entfernen von Oberflächenfeuchtigkeit und Fett.
  • Sehr stark und hinterlässt keine Fasern.
Sonstige Hinweise
Anwendungsgebiet: Nur für interne Forschungszwecke. Produkte sind nicht für diagnostische Anwendungen oder zum Weiterverkauf vorgesehen.
Rechtliche Hinweise
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)