Merck
WHA185303750
Whatman® quartz QM-H filter discs
white, air sampling, 430 μm thick, 50 ea, 37 mm diam
About This Item
UNSPSC-Code:
40161507
NACRES:
NB.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Produktbezeichnung
Whatman® quartz filter, Grade QM-H, circles, diam. 37 mm, pack of 50
Materialien
circles
quartz
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
binder: no
Verpackung
pack of 50
Hersteller/Markenname
Whatman 1853-037-50
Durchmesser
37 mm
Dicke
430 μm
Allgemeine Beschreibung
Whatman QM-H from Cytiva is a pure quartz fiber filter for use in testing acidic gases, stacks, flues, and aerosols. Whatman QM-H has low heavy metal content so is well-suited for heavy metals analysis.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • High stability up to 900°C
  • High filtration efficiency
  • Binder-free
  • Minimal reactivity with biological or chemical components
Rechtliche Hinweise
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)