Merck
WHA1823150
Whatman® glass microfiber grade GF/D prefilter discs 2.7 μm pore size
white, binder free, 0.67 mm thick, 25 ea, 150 mm diam
Synonym(e):
Z258326, glass fiber filters, glass microfiber filters
About This Item
UNSPSC-Code:
40161507
NACRES:
NB.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Produktbezeichnung
Whatman® Glasmikrofaser-Filter, Qualität GF/D, diam. 15.0 cm
Materialien
borosilicate glass
circles
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Verpackung
pkg of 25 ea
Hersteller/Markenname
Whatman 1823-150
Whatman Article No. 28418419 (US reference)
Durchmesser
15.0 cm
Dicke
0.67 mm
Porengröße
2.7 μm
Allgemeine Beschreibung
Whatman Feinmembranfilter Qualität GF/D von Cytiva sind dick und zeichnen sich durch eine gute Aufnahmekapazität aus.′ GF/D kann bei Verwendung mit GF/B auch als Vorfilter dienen und ist in vielen Größen für die meisten Filterhalter erhältlich.
Vorteile des Feinmembranvorfilters
Whatman Qualität GF/D von Cytiva ist ein Membranvorfilter, der Membranen mit feiner Retention schützt.′ Der Filter kann mit Whatman-Filtern der Qualität GF/B verwendet werden, um einen effizienten Membranschutz zu erhalten, dies gilt insbesondere für die Szintillationszählung von Flüssigkeiten.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Thick filter media for increased loading capacity
  • Nominal particle retention of 2.7 µm
  • Can be used as a fine membrane prefilter
Sonstige Hinweise
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Rechtliche Hinweise
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)