Dokumente
HATF04700
Millipore
Immobilon® -NC Nitrocellulose Membrane
100 discs, 47 mm, 0.45 µm pore size, Triton-free, nitrocellulose-based transfer membrane
Synonym(e):
Western blotting membrane, blotting membrane, nitrocellulose transfer membrane, transfer membrane
About This Item
UNSPSC-Code:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
product name
Immobilon®-NC Transfermembran, 47 mm diameter disc, 0.45 µm pore size, Triton-free, mixed cellulose esters transfer membrane
Materialien
mixed cellulose esters (MCE) membrane (surfactant-free)
nitrocellulose membrane
plain filter
white filter
Qualitätsniveau
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Hersteller/Markenname
Immobilon®
Parameter
4 L/min-cm2 air flow rate
60 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
Methode(n)
western blot: suitable
Filterdurchm.
47 mm
Dicke
150 μm
Brechungsindex
n/D 1.51
Matrix
Immobilon®
Porengröße
0.45 μm pore size
79 % porosity
Kapazität
117 μg/cm2 adsorption capacity (insulin)
160 μg/cm2 adsorption capacity (BSA)
259 μg/cm2 adsorption capacity (goat IgG)
Blasenpunkt
≥2.1 bar, air with water at 23 °C
Kompatibilität
for use with Amido black
for use with CPTS
for use with Colloidal gold
for use with India ink
for use with Ponceau-S red
Nachweisverfahren
chemiluminescent
colorimetric
fluorometric
radioactive
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Die MF-Millipore Membranfilter sind aufgrund ihrer Membranen mit biologisch inerten Gemischen aus Zelluloseacetat und Zellulosenitrat eines der am häufigsten bei Analyse- und Forschungsanwendungen eingesetzten Produkte.
Die MF-Millipore Filter ohne Triton Tensid enthalten einen geringen Anteil an grenzflächenaktiven Stoffen und weisen einen geringeren extrahierbaren Wassergehalt als MF-Millipore Standardfilter auf.
Eigenschaften und Vorteile:
- Vielseitiger Filter für biologische und Umweltüberwachungsanwendungen
- Erhältlich in einer Reihe an Porengrößen, in Schwarz oder Weiß, mit oder ohne gerasterter Oberfläche
- Kompatibel mit Ethylenoxid, Gammabestrahlung und Autoklavieren
Filtercode: HATF
Primäre Bindungsmechanismen: Elektrostatisch, hydrophob
Anwendung
  • Biologische Lösungen
  • Zellkontakt
  • Sehr kleine Mengen, die tensidfreie Oberflächen erfordern
  • Isolierung von virusähnlichen Partikeln im Abwasser
  • Analyse auf Mikroplastik für die Wasserqualitätsbestimmung
  • Nukleinsäurebindung, einschließlich eDNA
Rechtliche Hinweise
Immobilon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Flame
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Sol. 1
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3