Merck
WHA1002320
Whatman® qualitatives Filterpapier, Güteklasse 2
circles, diam. 320 mm, pack of 100
Synonym(e):
Whatman filter, Whatman paper, Z240281, paper filter
About This Item
UNSPSC-Code:
41104900
NACRES:
NB.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
cellulose filters
circles
Verpackung
pack of 100
Hersteller/Markenname
Whatman 1002-320
Whatman Article No. 28413966 (US reference)
Parameter
0.29 psi wet burst
240 sec/100 mL speed (Herzberg)
Durchmesser
320 mm
Dicke
190 μm
Asche
≤0.06%
Porengröße
8 μm (Particle retention)
Grundgewicht
97 g/m2
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Langsamer als Typ 1, bessere Retention
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Each lot is guaranteed to meet the ASTM E 2187-09 specifications
  • Simplifies testing process by removing lot suitability testing
  • Just condition and use
Sonstige Hinweise
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Rechtliche Hinweise
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)