Merck
W6586
L-Phenyl-d5-Alanin
greener alternative
API for Clinical Studies, 98 atom % D
About This Item
Lineare Formel:
C6D5CH2CH(NH2)CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
170.22
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
Qualität
cGMP
Isotopenreinheit
98 atom % D
Assay
99% (CP)
Grünere Alternativprodukt-Bewertung
old score: 47
new score: 32
Find out more about DOZN™ Scoring
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Less Hazardous Chemical Syntheses
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp (Schmelzpunkt)
270-275 °C (dec.) (lit.)
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Massenverschiebung
M+5
Lagertemp.
15-25°C
SMILES String
[H]C(N)(Cc1c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c1[2H])C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)/t8-/m0/s1/i1D,2D,3D,4D,5D
InChIKey
COLNVLDHVKWLRT-HRVDQBBZSA-N
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)