616273
DL-Phenyl-d5-Alanin
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
≥98 atom % D
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (CP)
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
266-267 °C (dec.) (lit.)
Massenverschiebung
M+5
SMILES String
[2H]c1c([2H])c([2H])c(CC(N)C(O)=O)c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)/i1D,2D,3D,4D,5D
InChIKey
COLNVLDHVKWLRT-RALIUCGRSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable