Merck
587710
Sigma-Aldrich
Boc-Gly-OH-2,2-d2
98 atom % D
Synonym(e):
N-(tert.-Butoxycarbonyl)glycin-2,2-d2, Glycin-2,2-d2, N-t-Boc-Derivat
About This Item
Lineare Formel:
Boc-NHCD2CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
177.19
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
Isotopenreinheit
98 atom % D
Qualitätsniveau
Form
solid
Methode(n)
bio NMR: suitable
mp (Schmelzpunkt)
86-89 °C (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
Boc
Massenverschiebung
M+2
SMILES String
[2H]C([2H])(NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C7H13NO4/c1-7(2,3)12-6(11)8-4-5(9)10/h4H2,1-3H3,(H,8,11)(H,9,10)/i4D2
InChIKey
VRPJIFMKZZEXLR-APZFVMQVSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable