Wichtige Dokumente
W519308
3-Methyl-3-buten-1-ol
≥97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Assay
≥97%
Brechungsindex
n20/D 1.433 (lit.)
bp
130-132 °C (lit.)
Dichte
0.853 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
fruity
SMILES String
CC(=C)CCO
InChI
1S/C5H10O/c1-5(2)3-4-6/h6H,1,3-4H2,2H3
InChIKey
CPJRRXSHAYUTGL-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
107.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
42 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?