Merck
W400301
Sigma-Aldrich
Methyl(methylthio)acetat
FG
Synonym(e):
S-Methylthioglykolsäure-methylester, Methylmercaptoessigsäure-methylester
Größe auswählen
25 G
199,00 €
100 G
724,00 €
199,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
199,00 €
100 G
724,00 €
About This Item
Lineare Formel:
CH3SCH2COOCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
120.17
FEMA-Nummer:
4003
Beilstein:
1902431
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
12.146
NACRES:
NA.21
199,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Halal
Kosher
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Verunreinigungen
may contain ≤50 ppm Methyl chloroacetate (residual solvent)
Brechungsindex
n20/D 1.4650 (lit.)
bp
49-51 °C/12 mmHg (lit.)
Dichte
1.11 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
nutty; roasted
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
COC(=O)CSC
InChI
1S/C4H8O2S/c1-6-4(5)3-7-2/h3H2,1-2H3
InChIKey
HZYCAKGEXXKCDM-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Piktogramme
Flame
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
140.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
60 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)