Merck
W397025
Sigma-Aldrich
2,5-Dimethyl-3-oxo-(2H)-fur-4-yl butyrate
greener alternative
natural, ≥93%
Synonym(e):
Furanone butyrate, Strawberry furanone butyrate
Größe auswählen
W397025-SAMPLE-K
33,20 €
100 G
83,00 €
1 KG
1.630,00 €
33,20 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
W397025-SAMPLE-K
33,20 €
100 G
83,00 €
1 KG
1.630,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H14O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
198.22
FEMA-Nummer:
3970
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
Flavis-Nummer:
13.176
NACRES:
NA.21
33,20 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Qualität
Halal
Kosher
natural
Qualitätsniveau
Agentur
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
FDA 21 CFR 117
Assay
≥93%
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Organoleptisch
caramel; brown; sweet
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C10H14O4/c1-4-5-8(11)14-10-7(3)13-6(2)9(10)12/h6H,4-5H2,1-3H3
InChIKey
JOLGAERKCZYHLF-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives. This product is a Biobased product aligning with the principles of "Less Hazardous Chemical Syntheses" and "Use of Renewable Feedstocks" in Green Chemistry.
Haftungsausschluss
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)