Merck
W385808
Sigma-Aldrich
3-Methyl-1-butanthiol
≥97%
Synonym(e):
Isoamylmercaptan
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)2CHCH2CH2SH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
104.21
FEMA-Nummer:
3858
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
12.171
NACRES:
NA.21
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Assay
≥97%
Brechungsindex
n20/D 1.4432 (lit.)
bp
117-118 °C (lit.)
Dichte
0.835 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
sulfurous
SMILES String
CC(C)CCS
InChI
1S/C5H12S/c1-5(2)3-4-6/h5-6H,3-4H2,1-2H3
InChIKey
GIJGXNFNUUFEGH-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
64.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
18 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)