The SAMPLE-K package size is 10g.
Wichtige Dokumente
W351504
1-Octen-3-one
50 wt. % in 1-octen-3-ol, stabilized, FG
Synonym(e):
N-pentyl vinyl ketone, Vinyl amyl ketone
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Qualität
FG
Halal
Kosher
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Kann enthalten
~0.10% α-Tocopherol as stabilizer
Konzentration
50 wt. % in 1-octen-3-ol
Brechungsindex
n20/D 1.4359
bp
174-182 °C
Dichte
0.843 g/mL at 25 °C
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
mushroom; herbaceous; earthy
SMILES String
O=C(CCCCC)C=C
InChI
1S/C8H14O/c1-3-5-6-7-8(9)4-2/h4H,2-3,5-7H2,1H3
InChIKey
KLTVSWGXIAYTHO-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
145.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
62.78 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
-
We need to know the pack size from artikel W351504-SAMPLE-K, please respond.
1 Antwort-
Hilfreich?