Wichtige Dokumente
W335809
2-Methoxy-3(5 or 6)-isopropylpyrazine
≥98%, FG
Synonym(e):
3,5 Or 6-Isopropyl-2-methoxypyrazine
Größe auswählen
65,10 €
Voraussichtliches Versanddatum02. April 2025
Größe auswählen
About This Item
65,10 €
Voraussichtliches Versanddatum02. April 2025
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Halal
Kosher
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Assay
≥98%
Brechungsindex
n20/D 1.495 (lit.)
Dichte
0.996 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
green; earthy; pea; pepper
SMILES String
COc1cnc(cn1)C(C)C.COc2cncc(n2)C(C)C.COc3nccnc3C(C)C
InChI
1S/3C8H12N2O/c1-6(2)7-4-10-8(11-3)5-9-7;1-6(2)7-4-9-5-8(10-7)11-3;1-6(2)7-8(11-3)10-5-4-9-7/h3*4-6H,1-3H3
InChIKey
MQHZLANELJKBBO-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
152.6 °F
Flammpunkt (°C)
67 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?