Merck
W331104
Sigma-Aldrich
Methyl 2-thiofuroate
≥98%, FG
Synonym(e):
S-Methyl 2-thiofuroate
Größe auswählen
W331104-SAMPLE-K
47,40 €
25 G
129,00 €
100 G
359,00 €
250 G
423,00 €
47,40 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
W331104-SAMPLE-K
47,40 €
25 G
129,00 €
100 G
359,00 €
250 G
423,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H6O2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
142.18
FEMA-Nummer:
3311
EG-Nummer:
CoE-Nummer:
11547
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
13.142
NACRES:
NA.21
47,40 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Halal
Kosher
Agentur
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Assay
≥98%
Brechungsindex
n20/D 1.569 (lit.)
bp
63 °C/2 mmHg (lit.)
Dichte
1.236 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
onion
SMILES String
CSC(=O)c1ccco1
InChI
1S/C6H6O2S/c1-9-6(7)5-3-2-4-8-5/h2-4H,1H3
InChIKey
ISKUAGFDTRLBHG-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Methyl 2-thiofuroate is a volatile sulfur compound reported to be formed during non-enzymatic browning reactions.[1][2]
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
201.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
94.00 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Sensory properties of volatile Maillard reaction products and related compounds: A literature review.
Fors S
ACS Symp. Ser., 215, 185?286-185?286 (1983)
Lactose casein (Maillard) browning system: volatile components.
Ferretti A & Flanagan VP
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 19(2), 245-249 (1971)