Merck
W310905
Sigma-Aldrich
Veratrumaldehyd
≥98%, FG
Synonym(e):
3,4-Dimethoxybenzaldehyd, Methylvanillin, NSC 24521, NSC 8500, Vanillinmethylether, Veratrumaldehyd
Größe auswählen
W310905-SAMPLE-K
47,40 €
1 KG
146,00 €
5 KG
527,00 €
10 KG
867,00 €
25 KG
1.880,00 €
47,40 €
Versandbereit am23. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
W310905-SAMPLE-K
47,40 €
1 KG
146,00 €
5 KG
527,00 €
10 KG
867,00 €
25 KG
1.880,00 €
About This Item
Lineare Formel:
(CH3O)2C6H3CHO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
166.17
FEMA-Nummer:
3109
Beilstein:
473899
EG-Nummer:
CoE-Nummer:
106
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
5.017
NACRES:
NA.21
47,40 €
Versandbereit am23. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agentur
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
Assay
≥98%
bp
281 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
40-43 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Allergener Duftstoff
no known allergens
Organoleptisch
cherry; creamy; woody; sweet; vanilla
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[H]C(=O)c1ccc(OC)c(OC)c1
InChI
1S/C9H10O3/c1-11-8-4-3-7(6-10)5-9(8)12-2/h3-6H,1-2H3
InChIKey
WJUFSDZVCOTFON-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Veratraldehyd wird aufgrund seines vanilleähnlichen/holzigen Aromas häufig als Aromastoff und Duftstoff verwendet.[1][2]
Anwendung
  • Electrochemical analysis of the interactions of laccase mediators with lignin model compounds.: Diese Arbeit untersucht die Rolle von Veratrumaldehyd bei der elektrochemischen Zersetzung von Lignin und trägt zu effektiveren Methoden der biologischen Zersetzung bei (Bourbonnais et al., 1998).
Biochem./physiol. Wirkung
Geschmack entsteht bei 50 ppm
Sonstige Hinweise
Natürliches Vorkommen: Ätherische Öle aus Cymbopogon und Jananensis.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Bacterial biotransformation of phenylpropanoid compounds for producing flavor and fragrance compounds
Han D, et al.
Journal of the Korean Society for Applied Biological Chemistr, 56(2), 125-133 (2013)
Green synthesis of some novel dioxolane compounds from Indonesian essential oils as potential biogreases.
Wahyuningsih TD & Kurniawan YS.
AIP Conference Proceedings, 1823, 020081-020081 (2017)
B Suresh et al.
Plant physiology and biochemistry : PPB, 43(2), 125-131 (2005-04-12)
Normal root cultures of Capsicum frutescens biotransform externally fed precursors, like caffeic acid and veratraldehyde, to vanillin and other related metabolites. The bioconversion of caffeic acid to further metabolites--viz. vanillin, vanillylamine, vanillic acid--was shown to be elicited by treating the
Francesca D'Acunzo et al.
Biochemical and biophysical research communications, 313(1), 17-21 (2003-12-16)
Veratrylchitosan, a polysaccharide-supported lignin model compound, has been synthesised by covalently attaching 3-(3,4-dimethoxybenzyloxy)propionic acid to the polysaccharide chitosan through an amide linkage. When this polymer was used as a substrate in the oxidation promoted by lignin peroxidase (LiP), significant decomposition
J Kavitha et al.
Journal of Asian natural products research, 2(2), 157-160 (2001-03-17)
N-[3-(3,4-Dimethoxyphenyl)propanoyl]pyrrole (1) has been synthesized in three steps starting from veratraldehyde (2) with an overall yield of 66%.
Artikel
Recent regulatory changes in the US and EU have put the focus on fragrance safety and ingredient transparency, including the MoCRA, to be implemented within the next two years. Manufacturers and suppliers must comply with these changes to ensure they are meeting consumer demand and industry expectations for safety.