Wichtige Dokumente
W273309
Methylphenylacetat
≥98%, FCC, FG
Synonym(e):
Benzene acetic acid methyl ester, Methyl 2-phenylacetate, Phenyl-acetic acid methyl ester
Größe auswählen
47,40 €
Voraussichtliches Versanddatum02. April 2025
Größe auswählen
About This Item
Halal
Kosher
47,40 €
Voraussichtliches Versanddatum02. April 2025
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Halal
Kosher
Agentur
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.515
Assay
≥98%
Brechungsindex
n20/D 1.503 (lit.)
bp
218 °C (lit.)
Dichte
1.066 g/mL at 20 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
honey; floral; spicy; sweet
SMILES String
COC(=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C9H10O2/c1-11-9(10)7-8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,7H2,1H3
InChIKey
CRZQGDNQQAALAY-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
211.1 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
99.5 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?