108057
Methylphenylacetat
ReagentPlus®, ≥99%
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktlinie
ReagentPlus®
Assay
≥99%
Brechungsindex
n20/D 1.503 (lit.)
bp
218 °C (lit.)
Dichte
1.066 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES String
COC(=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C9H10O2/c1-11-9(10)7-8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,7H2,1H3
InChIKey
CRZQGDNQQAALAY-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
211.1 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
99.5 °C - closed cup