Merck
W268909
Sigma-Aldrich
α-Methylbenzyl propionate
>98%, FG
Synonym(e):
styralyl propionate
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H14O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
178.23
FEMA-Nummer:
2689
EG-Nummer:
CoE-Nummer:
425
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
9.144
NACRES:
NA.21
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Kosher
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Assay
>98%
Brechungsindex
n20/D 1.4905
bp
91-92 °C/5 mmHg
Dichte
1.007 g/mL at 25 °C
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
green; floral; sweet
InChI
1S/C11H14O2/c1-3-11(12)13-9(2)10-7-5-4-6-8-10/h4-9H,3H2,1-2H3
InChIKey
WCIQNYOXLZQQMU-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
201.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
94.00 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves