W268402
Methylphenylcarbinylacetat
≥98%, FCC, FG
Synonym(e):
Essigsäure-1-phenylethylester, 1-Phenylethylacetat, Gardenol
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Halal
Kosher
Agentur
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Assay
≥98%
Brechungsindex
n20/D 1.494 (lit.)
bp
94-95 °C/12 mmHg (lit.)
Dichte
1.028 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
green; musty; fruity
SMILES String
CC(OC(C)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H12O2/c1-8(12-9(2)11)10-6-4-3-5-7-10/h3-8H,1-2H3
InChIKey
QUMXDOLUJCHOAY-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
198.5 °F
Flammpunkt (°C)
92.5 °C