W259802
Jasminöl aus Jasminum grandiflorum L.
FG
Synonym(e):
Jasmine oil
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
Jasminum grandiflorum L.
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Halal
Kosher
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 182.20
Brechungsindex
n20/D 1.50 (lit.)
Dichte
0.947 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
jasmine
Angaben zur Herstellung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
198.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
92.2 °C - closed cup