Merck
W248835
Sigma-Aldrich
Fumarsäure
natural (US), ≥98%, FG
About This Item
Lineare Formel:
HOOCCH=CHCOOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
116.07
FEMA-Nummer:
2488
Beilstein:
605763
CoE-Nummer:
25
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
Flavis-Nummer:
08.025
NACRES:
NA.21
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Biologische Quelle
botanical
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Halal
Kosher
natural (US)
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 117
Dampfdruck
1.7 mmHg ( 165 °C)
Assay
≥98%
Selbstzündungstemp.
1364 °F
Expl.-Gr.
40 %
mp (Schmelzpunkt)
298-300 °C (subl.) (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
odorless
SMILES String
OC(=O)\C=C\C(O)=O
InChI
1S/C4H4O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b2-1+
InChIKey
VZCYOOQTPOCHFL-OWOJBTEDSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
523.4 °F
Flammpunkt (°C)
273 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1