Wichtige Dokumente
W245615
Ethylpropionat
natural, ≥97%, FCC, FG
Synonym(e):
Ethyl propanoate, Propanoic acid ethyl ester, n-Ethyl propanoate
Empfohlene Produkte
Qualität
FG
Halal
Kosher
natural
Agentur
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
Dampfdichte
3.52 (vs air)
Dampfdruck
40 mmHg ( 27.2 °C)
Assay
≥97%
Selbstzündungstemp.
887 °F
Expl.-Gr.
11 %
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Brechungsindex
n20/D 1.384 (lit.)
bp
99 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−73 °C (lit.)
Dichte
0.888 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
, Aligned
Organoleptisch
grape; fruity; ethereal; rum; sweet; wine-like
SMILES String
CCOC(=O)CC
InChI
1S/C5H10O2/c1-3-5(6)7-4-2/h3-4H2,1-2H3
InChIKey
FKRCODPIKNYEAC-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
53.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
12 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?