W207403
Amylhexanoat
≥98%, FG
Synonym(e):
n-Pentylhexanoat, Amylcaproat, Hexansäure-pentylester, NSC 46119, NSC 53794, Pentylcaproat
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Qualität
FG
Halal
Agentur
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Assay
≥98%
Brechungsindex
n20/D 1.42 (lit.)
bp
226 °C (lit.)
Dichte
0.858 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
green; fruity; waxy; sweet
SMILES String
CCCCCOC(=O)CCCCC
InChI
1S/C11H22O2/c1-3-5-7-9-11(12)13-10-8-6-4-2/h3-10H2,1-2H3
InChIKey
WRFZKAGPPQGDDQ-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
195.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
91 °C - closed cup