Merck
W202118
Sigma-Aldrich
Allylbuttersäure
≥98%, FG
Synonym(e):
Allyl-butanoat, Butansäure-2-propen-1-ylester
Größe auswählen
W202118-SAMPLE-K
51,90 €
1 KG
217,00 €
51,90 €
Versandbereit am28. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
W202118-SAMPLE-K
51,90 €
1 KG
217,00 €
About This Item
Lineare Formel:
CH3CH2CH2CO2CH2CH=CH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
128.17
FEMA-Nummer:
2021
EG-Nummer:
CoE-Nummer:
280
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
9.054
NACRES:
NA.21
51,90 €
Versandbereit am28. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Halal
Kosher
Agentur
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Assay
≥98%
Brechungsindex
n20/D 1.414 (lit.)
bp
44-45 °C/15 mmHg (lit.)
Dichte
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
green; waxy; fruity; sweet
SMILES String
CCCC(=O)OCC=C
InChI
1S/C7H12O2/c1-3-5-7(8)9-6-4-2/h4H,2-3,5-6H2,1H3
InChIKey
RMZIOVJHUJAAEY-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Piktogramme
FlameSkull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
107.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
42 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)