Merck
THS03112
ThalesNano CatCart® Katalysator-Kartuschensystem, 30 mm L
5% Pd/BaSO4
Synonym(e):
Heterogeneous catalysis system, safe Heterogeneous catalysis
Größe auswählen
6 EA
887,00 €
887,00 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
6 EA
887,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
60104500
NACRES:
NB.51
887,00 €
Check Cart for Availability
Verpackung
pack of 6 ea
Hersteller/Markenname
ThalesNano THS 03112
Durchmesser
4 mm
Allgemeine Beschreibung
CatCarts sind nur für die Verwendung mit ThalesNano-H-Cube-Reaktoren geeignet.
Rechtliche Hinweise
CatCart is a registered trademark of ThalesNano Nanotechnology Inc.
Piktogramme
Flame
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Sol. 1
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)