Merck
T81809
Sigma-Aldrich
Triphenylstibin(III)
99%
Synonym(e):
Antimontriphenyl, Triphenylmonostiban
Größe auswählen
25 G
28,80 €
100 G
79,60 €
28,80 €
Versandbereit am10. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
28,80 €
100 G
79,60 €
About This Item
Lineare Formel:
(C6H5)3Sb
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
353.07
Beilstein:
3608108
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
28,80 €
Versandbereit am10. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
99%
Form
solid
Eignung der Reaktion
core: antimony
reagent type: catalyst
bp
377 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
52-54 °C (lit.)
SMILES String
c1ccc(cc1)[Sb](c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/3C6H5.Sb/c3*1-2-4-6-5-3-1;/h3*1-5H;
InChIKey
HVYVMSPIJIWUNA-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Ordnungszahl des Basismaterials: 51 Antimon
Piktogramme
Skull and crossbonesEnvironment
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
High Purity Metalorganic Precursors for CPV Device Fabrication